Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagenz für Bakterienproteinextraktion
Mit diesen nichtionischen Detergenzlösungen können Sie E. coli und andere Bakterienzellen effizient lysieren und native Proteine schonend extrahieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 78243
240.01 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11834091
  • 360.00 CHF / 165 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent
Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine
Bei Raumtemperatur lagern.
165 mL
165 mL
B-PER™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA405086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number78243
ChargennummerZK403816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number78243
ChargennummerZJ403475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog Number78243
ChargennummerZJ398780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number78243
ChargennummerZE394712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number78243
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagenz für Bakterienproteinextraktion > 165 mL