Learn More
Azlon™ Zylinder mit breiter Form, Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Das Design der Azlon™ Viereckigen Zylinder aus Polypropylen gewährleistet erhöhte Standfestigkeit auf dem Arbeitstisch und vereinfacht die Handhabung. Optimal für den Einsatz in Laborbereichen mit eingeschränktem Platz geeignet.
Marke:  Azlon CPS1000P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11353434
  • 19.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale:
  • Kompakte Bauweise sorgt für bessere Stabilität
  • Standfuß mit einzigartiger Ablaufeigenschaft verhindert, dass sich beim Reinigen in einer Spülmaschine Wasser ansammelt, das später verschüttet werden kann oder in dem sich Verunreinigungen ansammeln
  • Eingeprägte Graduierungen mit langlebigem blauen Aufdruck zum besseren Volumenablesen
  • Der Standfuß haftet nicht auf feuchten Oberflächen, wodurch weniger Flüssigkeit verschüttet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
1/Packung
Blau
20 ml
Rund
Nicht graduierte Messzylinder
Polypropylen
B
83 mm
Blue
285 mm
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Squat form cylinders
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Product Information
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Azlon™ Zylinder mit breiter Form, Polypropylen > Fassungsvermögen:1000 ml; Graduierungen:Gehäuse 20mL