Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke: Azlon CPB1000P
24.91 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
- Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
- Aus hochtransparentem Polypropylen für bessere Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Klasse B
- Entspricht ISO 6706
Spezifikation
1000 ml | |
±10 ml | |
B | |
66 mm | |
10 ml | |
Hexagonal | |
440 mm |
Polypropylen | |
ISO 6706 | |
Blau | |
1/Packung | |
Blue | |
17,32 in. | |
Zylinder ohne Graduierung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30