Learn More
Azlon™ Zylinder mit breiter Form, Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Das Design der Azlon™ Viereckigen Zylinder aus Polypropylen gewährleistet erhöhte Standfestigkeit auf dem Arbeitstisch und vereinfacht die Handhabung. Optimal für den Einsatz in Laborbereichen mit eingeschränktem Platz geeignet.
14.90 CHF - 55.85 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Klasse | B |
Umfang | Blau |
Skalenfarbe | Blue |
Base Type | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11353434
|
Azlon
CPS1000P |
1000 ml | 20 ml |
19.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11309633
|
Azlon
CPS0100P |
100 ml | 2 ml |
55.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11379633
|
Azlon
CPS0250P |
250 ml | 5 ml |
14.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11309643
|
Azlon
CPS0500P |
500 ml | 10 ml |
19.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale:
- Kompakte Bauweise sorgt für bessere Stabilität
- Standfuß mit einzigartiger Ablaufeigenschaft verhindert, dass sich beim Reinigen in einer Spülmaschine Wasser ansammelt, das später verschüttet werden kann oder in dem sich Verunreinigungen ansammeln
- Eingeprägte Graduierungen mit langlebigem blauen Aufdruck zum besseren Volumenablesen
- Der Standfuß haftet nicht auf feuchten Oberflächen, wodurch weniger Flüssigkeit verschüttet wird
Spezifikation
Polypropylen | |
Blau | |
Rund |
B | |
Blue | |
Nicht graduierte Messzylinder |