Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke: Azlon™ BWP0030P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
- Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
- Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
- Sehr beständig und langlebig
- Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
30 mL | |
Polypropylene | |
Bulk | |
Durchscheinend | |
Autoklavierbar | |
70 mm | |
Ohne Dichtungseinlage | |
33 mm |
Translucent | |
1200 | |
1200/Pk. | |
Yes | |
Rund | |
Wide Neck Bottle | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen > Capacity: 30mL; Closure color: Translucent
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur