Learn More
UVP Lampenstative
Ermöglicht die einfache und freihändige Bedienung von UV-Lampen
Marke:  UVP 98-0020-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11718231
  • 38.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht die einfache und komfortable freihändige Bedienung von UV-Lampen
  • Gehäuse: Im Gegensatz zu Metallgehäusen ist das Kunststoffgehäuse mit einer kratzfesten Pulverbeschichtung versehen
  • Die Lampe kann freihändig betätigt werden
Spezifikation
Spezifikation
4,8 in.
UV-Lampe der EL-Serie
247 mm
Je 1
190 mm
124 mm
9,75 in.
J-124
7,5 in.
Lampenstativ
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Lampenstative > Modell: J-124