Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke: Azlon™ BWP1000BULK
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
- Hochtransparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
- Auslaufsichere Ausführung ohne Auskleidung
- Glatte Innenkonturen für effizientes und einfaches Ausgießen
- Strapazierfähig und sehr langlebig
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
1000 mL | |
60 | |
60/Packung | |
Ja | |
205 mm | |
90 mm |
Polypropylen | |
Großpackung | |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |