Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke:  Azlon™ BWP1000BULK
402.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24323" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16449013
  • 435.00 CHF / 60 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
  • Hochtransparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
  • Auslaufsichere Ausführung ohne Auskleidung
  • Glatte Innenkonturen für effizientes und einfaches Ausgießen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
60
60/Packung
Ja
205 mm
90 mm
Polypropylen
Großpackung
Weiß
Autoklavierbar
Polypropylen
Schraubverschluss
Name des Produkts
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen >