Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke: Azlon™ BWP0500P
41.35 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
- Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
- Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
- Sehr beständig und langlebig
- Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
500 ml | |
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
Ohne Dichtungseinlage | |
Ja | |
Weit | |
161 mm | |
4,8 in. | |
75 mm |
16,9 oz. | |
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme | |
46mm | |
Gut ablesbar | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Flasche mit großer Öffnung | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30