Learn More
Azlon™ leichte Trichter aus Polypropylen
Aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Trichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
9.84 CHF - 51.80 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Stiel | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Stiel | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12024608
|
Azlon
FWC060 |
10 mm | 107 mm |
29.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12501456
|
Azlon
FWC062 |
13 mm | 149 mm |
51.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12551506
|
Azlon
FWC064 |
14 mm | 170 mm |
40.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10708205
|
Azlon
FWC054 |
5 mm | 47 mm | N/A | ||||||
12044598
|
Azlon
FWC066 |
17 mm | 210 mm |
50.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12591446
|
Azlon
FWC058 |
9 mm | 78 mm |
27.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12581446
|
Azlon
FWC056 |
5 mm | 62 mm |
24.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hergestellt aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Fülltrichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
- Leichtgewichtige Fülltrichter aus Polypropylen mit Rippen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und für schnelle Filtration
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Kunststoff mit Lebensmittel-Gütegrad
Spezifikation
Polypropylen | |
Autoklavierbar |