Learn More
Azlon™ leichte Trichter aus Polypropylen
Aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Trichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
Marke: Azlon FWC054
Beschreibung
Hergestellt aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Fülltrichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
- Leichtgewichtige Fülltrichter aus Polypropylen mit Rippen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und für schnelle Filtration
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Kunststoff mit Lebensmittel-Gütegrad
Spezifikation
5 mm | |
Polypropylen | |
47 mm | |
Autoklavierbar |