Learn More
Azlon™ leichte Trichter aus Polypropylen
Aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Trichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
Marke:  Azlon FWC060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12024608
  • 29.55 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Hergestellt aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Fülltrichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
  • Leichtgewichtige Fülltrichter aus Polypropylen mit Rippen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und für schnelle Filtration
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Kunststoff mit Lebensmittel-Gütegrad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Polypropylen
107 mm
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ leichte Trichter aus Polypropylen > Abmessungen:10 x 107 mm (AD x H)