Learn More
Azlon™ Eisbehälter mit Deckel
Geeignet für Wasser, Trockeneis und Salzlösungen.
148.00 CHF - 190.32 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) 185 mm
Breite (metrisch) 330 mm
Gewicht (metrisch) 1200 g
Bauweise/Design Achteckig
Material Polyurethan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11339623
Unterlagen ansehen
Azlon
IBB001P
Schwarz
148.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12081912
Unterlagen ansehen
Azlon
IBB002P
Blassblau
190.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12091912
Unterlagen ansehen
Azlon
IBB003P
Grün
157.04 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Wassereis, Trockeneis und Salzlösungen
  • Eisbehälter aus schwarz, grün oder blau beschichtetem Polyurethanschaum
  • Ideal zum Trennen von Arbeitsbereichen nach Farbe
  • Leichtes Anheben und Tragen durch integrierte Griffe
  • Achteckige Form für einfaches Stapeln und Stabilität
Spezifikation
Spezifikation
185 mm
1200 g
Polyurethan
4500 ml
330 mm
Achteckig
Eisbehälter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Eisbehälter mit Deckel