Learn More
Azlon™ Eisbehälter mit Deckel
Geeignet für Wasser, Trockeneis und Salzlösungen.
Marke:  Azlon IBB002P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12081912
  • 190.32 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Geeignet für Wassereis, Trockeneis und Salzlösungen
  • Eisbehälter aus schwarz, grün oder blau beschichtetem Polyurethanschaum
  • Ideal zum Trennen von Arbeitsbereichen nach Farbe
  • Leichtes Anheben und Tragen durch integrierte Griffe
  • Achteckige Form für einfaches Stapeln und Stabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
185 mm
1200 g
Polyurethan
Blassblau
330 mm
Achteckig
Eisbehälter
4500 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Eisbehälter mit Deckel > Fassungsvermögen: 4.500 ml; Farbe: Blassblau