Learn More
Azlon™ Eisbehälter mit Deckel
Geeignet für Wasser, Trockeneis und Salzlösungen.
Marke: Azlon IBB001P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für Wassereis, Trockeneis und Salzlösungen
- Eisbehälter aus schwarz, grün oder blau beschichtetem Polyurethanschaum
- Ideal zum Trennen von Arbeitsbereichen nach Farbe
- Leichtes Anheben und Tragen durch integrierte Griffe
- Achteckige Form für einfaches Stapeln und Stabilität
Spezifikation
185 mm | |
1200 g | |
Polyurethan | |
Schwarz |
330 mm | |
Achteckig | |
Eisbehälter | |
4500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Eisbehälter mit Deckel > Fassungsvermögen: 4.500 ml; Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur