Learn More
Azetidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10346924
Zum Warenkorb hinzufügen
Azetidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346924
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10346924
Marke: Thermo Scientific Acros 398730010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36520-39-5
Summenformel C3H7N·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 93.56
MDL-Nummer MFCD00191762
InChI-Schlüssel HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aihoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12308726
IUPAC-Name Azetidin;Hydrochlorid
SMILES C1CNC1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azetidine hydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Flammpunkt 152°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 93.56
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0408852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number398730050,398730010
ChargennummerA0393992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2020 Catalog Number398730050,398730010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azetidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Azetidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >