Learn More
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsbehälter
In Axygen™ Aufbewahrungsbehältern können Proben längere Zeit gelagert werden.
37.18 CHF - 73.87 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | Probengröße: 1,5/2,0 ml |
---|---|
Beschreibung | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenlagerung |
Aufnahmevermögen | 100 Röhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16505954
|
Axygen™
TR8300 |
Durchsichtig | 5 pro Packung |
66.50 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16515954
|
Axygen™
TR8300-A |
Mehrfarbig | 5 pro Packung |
73.87 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16525954
|
Axygen™
TR8300-B |
Blau | 5 pro Packung |
73.87 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16535954
|
Axygen™
TR8300-BLK |
Schwarz/opak | 2 pro Karton |
37.18 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Unterstützung des Einfrierens bei -80 °C und des Autoklavierens bei 121 °C
- Alphanumerische Probenidentifikation
- Zur Vereinfachung der Probenidentität
- Die Polypropylenstruktur bleibt mit Sicherheit erhalten
Spezifikation
Probengröße: 1,5/2,0 ml | |
Polypropylen | |
100 Röhrchen | |
14,2 cm | |
5,5 cm |
Autoklavierbar | |
Probenlagerung | |
Schubeinsätze | |
14,2 cm |