Learn More
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsbehälter
In Axygen™ Aufbewahrungsbehältern können Proben längere Zeit gelagert werden.
Marke:  Axygen™ TR8300-B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16525954
  • 73.87 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unterstützung des Einfrierens bei -80 °C und des Autoklavierens bei 121 °C
  • Alphanumerische Probenidentifikation
  • Zur Vereinfachung der Probenidentität
  • Die Polypropylenstruktur bleibt mit Sicherheit erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probengröße: 1,5/2,0 ml
Blau
Probenlagerung
Schubeinsätze
-80 °C bis 121 °C
14,2 cm
Autoklavierbar
Polypropylen
100 Röhrchen
5 pro Packung
14,2 cm
5,5 cm
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsbehälter > Blau