Learn More
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsbehälter
In Axygen™ Aufbewahrungsbehältern können Proben längere Zeit gelagert werden.
Marke: Axygen™ TR8300-A
68.56 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Unterstützung des Einfrierens bei -80 °C und des Autoklavierens bei 121 °C
- Alphanumerische Probenidentifikation
- Zur Vereinfachung der Probenidentität
- Die Polypropylenstruktur bleibt mit Sicherheit erhalten
Spezifikation
Probengröße: 1,5/2,0 ml | |
Mehrfarbig | |
Probenlagerung | |
Schubeinsätze | |
-80 °C bis 121 °C | |
14,2 cm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
100 Röhrchen | |
5 pro Packung | |
14,2 cm | |
5,5 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen