Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel
GREENER_CHOICE
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
13.84 CHF - 545.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Volumen (metrisch) 0.5 mL
Verschlussmaterial Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Form Conical
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Farbe Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11371974
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-05-R
Red Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12786869
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-05-R
Red Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12736869
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-05-B
Blau Dünnwandiges PCR-Röhrchen 1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11341974
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-05-B
Blau Dünnwandiges PCR-Röhrchen 1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12726869
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-05-A
Divers Dünnwandiges PCR-Röhrchen 1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11301984
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-05-A
Divers Dünnwandiges PCR-Röhrchen 1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
56.27 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12756869
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-05-G
Green Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11351974
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
PCR-05-G
Green Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11390145
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
PCR-05-L-C
Durchsichtig Maxymum Recovery PCR-Röhrchen 1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12746869
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
PCR-05-C
Durchsichtig Dünnwandiges PCR-Röhrchen 1000/Packung, 10 Packungen/Karton Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11331974
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Axygen™
PCR-05-C
Durchsichtig Dünnwandiges PCR-Röhrchen 1000/Packung, 10 Packungen/Karton
94.40 CHF
1000 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
12776869
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
PCR-05-O
Orange Thin Wall PCR Tube 1000/Pk. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11361974
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
PCR-05-O
Orange Thin Wall PCR Tube 1000/Pk. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11381974
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
PCR-05-V
Violett Dünnwandiges PCR-Röhrchen 1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
54.40 CHF
1000 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
11391974
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
PCR-05-Y
Yellow Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Quantitative PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Real-Time-PCR-Instrumenten
  • Röhrchen mit in voller Länge versiegelten Deckeln; die Einsetzkappe gewährleistet einen festen Sitz und eliminiert dadurch das Risiko einer Probenverdunstung
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Nicht steril
  • Hergestellt aus Polypropylen
Specifications
Specifications
RNase, DNase, pyrogen-free
Polypropylene
Conical
Polypropylene
Tube
0.5 mL
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Non-sterile
Flat Cap
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel