Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke: Axygen™ PCR-05-L-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Quantitative PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Real-Time-PCR-Instrumenten
- Röhrchen mit in voller Länge versiegelten Deckeln; die Einsetzkappe gewährleistet einen festen Sitz und eliminiert dadurch das Risiko einer Probenverdunstung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Nicht steril
- Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
0,5 mL | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
Tube |
Durchsichtig | |
1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton | |
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
Flach | |
Maxymum Recovery PCR-Röhrchen |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel > Durchsichtig; flach; 0,5 ml; Maxymum Recovery
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido