Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
Das einzigartige Wanne-in-Wanne-Design gewährleistet eine größtmögliche Rückgewinnung von Reagenzien
Marke: VistaLab™ Technologies 3054-1003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
- Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
- Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
- Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
- Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
- Lieferbar mit Fassungsvermögen von 25, 50, 100 ml und 1,8 l; 25 ml erhältlich mit Aufteilung für das gleichzeitige Mehrkanalpipettieren von zwei Reagenzien
- 100 ml-Ausführung (Best. Nr. 21-385-111) mit Deckel lieferbar
- Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Bestellinformation
Reservoirdeckel separat erhältlich (Kat. Nr. 21-385-110).
Spezifikation
Pyrogenfrei | |
25 ml | |
Steril | |
General Liquid Handling | |
13,5 in. | |
50/Karton | |
Not Autoclavable | |
Ja |
Weiß | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
12,5 in. | |
Einzeln verpackt | |
6 in. | |
1 | |
V-bottom |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs > Steril; Volumen: 25 ml; einzeln verpackt; 50/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur