Learn More
Axygen™ Axygen™ LightCycler 480-kompatible PCR-Platten, 96-Well
Die 384-Mikrotiterplatte ist passend für den Roche LightCycler™ 480
Marke: Axygen™ PCR-96-LC480-C-NF
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht steril
- Großes alphanumerisches Raster zur einfachen Identifizierung von Wells
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Durchsichtig | |
96 | |
Rund | |
Alphanumerisches Gitter, gedruckt | |
10 St./Packung |
RNase-/DNase-frei | |
8 x 12 | |
Für Roche Lichtcycler 480 | |
Unsteril | |
RT-PCR | |
50/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ LightCycler 480-kompatible PCR-Platten, 96-Well > 96-Well; klar; Kein Film
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur