Learn More
Axygen™ Axygen™ Konische Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Graduierte Röhrchen mit konischem Boden
129.46 CHF - 140.74 CHF
Spezifikation
Art der Kappe Schraubverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Probenbestimmung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11324175
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-15ML-500
15 ml 25 Röhrchen und Kappen/Gestell, 20 Gestelle/Karton
140.74 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11354205
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-50ML-500
50 ml Beutel
129.46 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schriftfeld für die Probenidentifizierung
  • Kappen sind mit einer Hand verschließbar
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Durchsichtig
Zur Probenbestimmung
Unsteril
Nicht autoklavierbar
Polypropylen
Schraubverschluss
12000 x g
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Konische Zentrifugenröhrchen