Learn More
Axygen™ Axygen™ Konische Zentrifugenröhrchen
Graduierte Röhrchen mit konischem Boden
Marke: Axygen™ SCT-15ML-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schriftfeld für die Probenidentifizierung
- Kappen sind mit einer Hand verschließbar
Spezifikation
Schraubverschluss | |
15 ml | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
Unsteril | |
12000 x g |
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Zur Probenbestimmung | |
25 Röhrchen und Kappen/Gestell, 20 Gestelle/Karton | |
Konisch |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Konische Zentrifugenröhrchen > Unsteril; mit Schraubverschluss; 15 ml; Max. RZB: 12,000 x G
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur