Learn More
Axygen™ Axygen™ Konische Zentrifugenröhrchen
Graduierte Röhrchen mit konischem Boden
Marke: Axygen™ SCT-50ML-500
92.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schriftfeld für die Probenidentifizierung
- Kappen sind mit einer Hand verschließbar
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Zur Probenbestimmung | |
50/Packung | |
Unsteril | |
Schraubverschluss | |
12000 x g |
HDPE | |
50 ml | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
Beutel | |
Ja | |
Zylindrisch | |
Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Konische Zentrifugenröhrchen > Unsteril; mit Schraubverschluss; 50 ml; Max. RZB: 12,000 x G
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur