Learn More
Axygen™ Axygen™ 8-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
34.10 CHF - 37.65 CHF
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15593167
|
Axygen™
HGB7-8-075 |
0.75 mm |
37.65 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15503177
|
Axygen™
HGB7-8-1 |
1 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
Kämme: 1 x 8-Well, 0.75 mm DickeSpezifikation
Gelbox, 7 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 8-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox