Learn More
Axygen™ Axygen™ 8-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
Marke: Axygen™ HGB7-8-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kämme: 1 x 8-Well, 0.75 mm DickeSpezifikation
Gelbox, 7 cm | |
1/Packung | |
1 mm |
1/Karton | |
0,03 in. |