Learn More
Axygen™ Axygen™ 8-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
Marke: Axygen™ HGB7-8-075
34.12 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kämme: 1 x 8-Well, 0.75 mm DickeSpezifikation
Gelbox, 7 cm | |
0,02 in. | |
0.75 mm |