Learn More
Axygen™ Axygen™ 300 μL-Universal-Pipettenspitzen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery Spitzen passen auf die gängigsten Pipettenmarken
29.17 CHF - 249.17 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 300 μl |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
Spitzenform | Geringe Retention, Universal |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Pipettenspitzen |
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12541348
|
Axygen™
T-350-C-L |
Nicht steril | Großpackung | N/A | N/A | N/A | |||||
11364255
|
Axygen™
T-350-C-L |
Nicht steril | Großpackung |
29.17 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12699595
|
Axygen™
T-350-C-L-R |
Unsteril | Racks |
64.99 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11374255
|
Axygen™
T-350-C-L-R-S |
Steril | Racks |
83.05 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Spitzenvolumen: 300 μ L
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Mit Maxymum Recovery™
Bestellinformation
- Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
1 bis 300 μl | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Universal-Pipettenspitzen | |
Polypropylen |
Durchsichtig | |
Geringe Retention, Universal | |
Maximale Rückgewinnung™ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 300 μL-Universal-Pipettenspitzen, Maxymum Recovery