Learn More
Axygen™ Axygen™ 300 μL-Universal-Pipettenspitzen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery Spitzen passen auf die gängigsten Pipettenmarken
Marke:  Axygen™ T-350-C-L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12541348
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Spitzenvolumen: 300 μ L
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Mit Maxymum Recovery™ 
Bestellinformation
  • Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 300 μl
Durchsichtig
Großpackung
1.000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Maximale Rückgewinnung™
Nicht steril
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Geringe Retention, Universal
Universal-Pipettenspitzen
Polypropylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 300 μL-Universal-Pipettenspitzen, Maxymum Recovery > Maxymum Recovery; Großpackung; 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton