Learn More
Axygen™ Axygen™ 300 μL-Universal-Pipettenspitzen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery Spitzen passen auf die gängigsten Pipettenmarken
Marke: Axygen™ T-350-C-L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spitzenvolumen: 300 μ L
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Mit Maxymum Recovery™
Bestellinformation
- Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
1 bis 300 μl | |
Durchsichtig | |
Großpackung | |
1.000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Maximale Rückgewinnung™ |
Nicht steril | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Geringe Retention, Universal | |
Universal-Pipettenspitzen | |
Polypropylen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 300 μL-Universal-Pipettenspitzen, Maxymum Recovery > Maxymum Recovery; Großpackung; 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur