Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
62.75 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Produkttyp Autosampler-Spritze
Menge Je
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Länge (angloamerikanisch) Kanüle Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Länge (angloamerikanisch) Kanüle Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
13189015
Unterlagen ansehen
Trajan™
002865
26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
62.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13186105
Unterlagen ansehen
Trajan™
001861
23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
82.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13199195
Unterlagen ansehen
Trajan™
002866
26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
80.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13179015
Unterlagen ansehen
Trajan™
002863
23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
82.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13109205
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
002868
26 G 0,01 in. 3.3 Zoll 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
87.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13109215
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
004864
23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
135.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13106115
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
001865
26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
82.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13169015
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
002861
23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
62.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13196105
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
001863
23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13129215
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
004868
26 G 0,01 in. 3.3 Zoll 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
135.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13199205
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
004862
23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
109.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13179195
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
002862
23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
80.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
13189205
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
003868
26 G 0,01 in. 3.3 Zoll 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
133.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13179205
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
003866
26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
110.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13119215
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
004866
26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
109.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13189195
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
002864
23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
87.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13159205
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
003862
23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
110.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13169205
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
003864
23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
133.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
13199015
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
002867
26 G 0,01 in. 3.3 Zoll 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
82.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
12977506
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
003988
26 G 0,018 in. 1,9 in. 25R-C/T-GT-0.47
150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Add to basket
Description
Description
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Specifications
Specifications
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
Je
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs