Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
Marke: Trajan™ 002866
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
- Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
- Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
- Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
- Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
- Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
26 G | |
0.47 mm | |
2.2 Zoll | |
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | |
10 μl | |
Thermo RSH Autosampler |
0,01 in. | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
Je | |
Konus | |
Befestigt |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs > Vol.: 10 μl; 57 mm Nadellänge; 0.47 mm AD; 26 Gauge; gasdicht
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur