Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
Marke:  Trajan™ 002867
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13199015
  • 82.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Spezifikation
26 G
0.47 mm
3.3 Zoll
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10 μl
Thermo RSH Autosampler
0,01 in.
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
Je
Konus
Befestigt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs > Vol.: 10 μL; 85 mm Nadellänge; 0.47 mm Außendurchmesser; 26 Gauge