Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Profitieren Sie von Thermo Scientific™ Sterile Automation Spitzen für Tecan™ Liquid Handling-Plattformen. Zuverlässigeres Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK)
126.00 CHF - 1170.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 13485 |
---|---|
Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Racks |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10181471
![]() |
Thermo Scientific™
901-021 |
10 μ l | Gefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
179.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10338890
![]() |
Thermo Scientific™
901-251 |
20 μl | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
186.16 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10013660
![]() |
Thermo Scientific™
901-252 |
20 μl | Ungefiltert | Cavro™, Tecan Genesis, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
161.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10623482
![]() |
Thermo Scientific™
901-253 |
20 μl | Ungefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
637.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10461093
![]() |
Thermo Scientific™
901-261 |
20 μl | Ungefiltert | Cavro™, Tecan Genesis, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
142.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10000481
![]() |
Thermo Scientific™
901-262 |
20 μl | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
130.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10697831
![]() |
Thermo Scientific™
|
50 μl | Gefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
205.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10020491
![]() |
Thermo Scientific™
902-021 |
50 μl | Gefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
180.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10115430
![]() |
Thermo Scientific™
|
50 μl | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
179.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10740981
![]() |
Thermo Scientific™
902-252 |
50 μl | Ungefiltert | Cavro™, Tecan Genesis, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
161.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10633482
![]() |
Thermo Scientific™
902-253 |
50 μl | Ungefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
637.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10663242
![]() |
Thermo Scientific™
902-261 |
50 μl | Ungefiltert | Cavro™, Tecan Genesis, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
142.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10673242
![]() |
Thermo Scientific™
902-262 |
50 μ l | Ungefiltert | Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
130.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10125430
![]() |
Thermo Scientific™
|
175 μl | Gefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
213.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10562162
![]() |
Thermo Scientific™
903-011G |
175 μl | Gefiltert | Cavro™, MiniPrep™ | Steril & PCR-fähig |
212.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10141571
![]() |
Thermo Scientific™
903-021 |
175 μl | Gefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
168.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11510145
![]() |
Thermo Scientific™
903-033 |
175 μl | Gefiltert | Tecan™ Freedom EVO™ LiHa-Aufsatz, Tecan™ Genesis™ mit LiHa-Kopf | PCR-fähig |
1170.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10439970
![]() |
Thermo Scientific™
903-251 |
200 μl | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
168.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10561972
![]() |
Thermo Scientific™
903-251G |
200 μl | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
168.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10648221
![]() |
Thermo Scientific™
903-252 |
200 μl | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
153.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10772563
![]() |
Thermo Scientific™
903-252G |
200 μl | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
153.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10102821
![]() |
Thermo Scientific™
903-253 |
200 μl | Ungefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
637.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10060511
![]() |
Thermo Scientific™
903-261 |
200 μl | Ungefiltert | Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
137.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10759221
![]() |
Thermo Scientific™
903-262 |
200 μl | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
126.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10658221
![]() |
Thermo Scientific™
904-011 |
1000 μ l | Gefiltert | Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
289.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10702953
![]() |
Thermo Scientific™
904-011G |
1000 μ l | Gefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
212.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16446939
![]() |
Thermo Scientific™
904-013 |
1000 μ l | Gefiltert | Tecan™ Freedom EVO™ LiHa-Aufsatz, Tecan Genesis | PCR-fähig |
814.00 CHF
4800 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10345981
![]() |
Thermo Scientific™
904-021 |
1000 μ l | Gefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
168.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10658411
![]() |
Thermo Scientific™
904-251 |
1000 μ l | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
168.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10231482
![]() |
Thermo Scientific™
904-251G |
1000 μ l | Ungefiltert | Cavro™, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
168.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10348980
![]() |
Thermo Scientific™
904-252 |
1000 μ l | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
153.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10572162
![]() |
Thermo Scientific™
904-252G |
1000 μ l | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
156.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10565051
![]() |
Thermo Scientific™
904-253 |
1000 μ l | Ungefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
637.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10306031
![]() |
Thermo Scientific™
904-261 |
1000 μ l | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Steril |
166.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10729601
![]() |
Thermo Scientific™
904-262 |
1000 μ l | Ungefiltert | Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ | Zertifizierte Qualität |
154.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10073620
![]() |
Thermo Scientific™
901-011 |
10 μl | Gefiltert | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep™, Cavro™ | Steril & PCR-fähig |
218.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zuverlässigeres und genaues Pipettieren mit den Thermo Scientific™ sterilen Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen, eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
Merkmale:- Erhältlich in der sterilen Ausführung sowie mit Filter und/oder Flüssigkeitserkennung.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
- Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Racks |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.