Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
GREENER_CHOICE
Profitieren Sie von Thermo Scientific™ Sterile Automation Spitzen für Tecan™ Liquid Handling-Plattformen. Zuverlässigeres Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK)
Marke:  Thermo Scientific™ 904-013
737.84 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16446939
  • 814.00 CHF / 4800 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zuverlässigeres und genaues Pipettieren mit den Thermo Scientific™ sterilen Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen, eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
  • Erhältlich nicht steril, mit oder ohne Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
  • Erhältlich mit Filter, geringer Retention oder extra lang für größeres Volumen und Abgabe in Deepwell-Platten
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 μ l
Unsteril
Nicht autoklavierbar
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Leitfähig
Tecan™ Freedom EVO™ LiHa-Aufsatz, Tecan Genesis
PCR-fähig
Gefiltert
Schwarz
ISO 9001 und ISO 13485
Racks
4800 Tips
Tecan
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm > Automationsspitzen mit Filter für Tecan™, Volumen: 1000 μl; Sterilität: Nicht steril; Farbe: Leitfähig, Packungsgröße: 50 Blisterpackungen mit 96 Spitzen (isg. 4800 Spitzen)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.