Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Profitieren Sie von Thermo Scientific™ Sterile Automation Spitzen für Tecan™ Liquid Handling-Plattformen. Zuverlässigeres Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK)
Marke: Thermo Scientific™ 904-261
150.59 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zuverlässigeres und genaues Pipettieren mit den Thermo Scientific™ sterilen Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen, eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
- Erhältlich in der Standardausführung sowie mit Filter und/oder Flüssigkeitserkennung
- Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
1000 μ l | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Automatisierung | |
960 Spitzen | |
Steril |
Ungefiltert | |
Schwarz | |
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Racks | |
Nachfülleinsatz, 96 Spitzen/Einsatz, 10 Einsätze/Packung | |
Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.