Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen
GREENER_CHOICE
Steigern Sie die Pipettiereffizienz mit diesen Automationsspitzen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
488.00 CHF - 4995.00 CHF
Spezifikation
Farbe klar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 und ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Automatisierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Autoklavierbar Gefiltert Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Autoklavierbar Gefiltert Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
15222969
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
925-021
10 ul Nicht autoklavierbar Gefiltert Steril & PCR-fähig
1240.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15232969
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
925-261
20 μl Nicht autoklavierbar Ungefiltert Steril
637.00 CHF
4800 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15242969
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
925-262
20 ul Autoklavierbar Ungefiltert Zertifizierte Qualität
488.00 CHF
4800 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15262969
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
927-021
40 ul Nicht autoklavierbar Gefiltert Steril & PCR-fähig
1295.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15202979
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
927-261
50µL Nicht autoklavierbar Ungefiltert Steril
556.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11870522
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
927-262
50 μl Autoklavierbar Ungefiltert Zertifizierte Qualität
581.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15272989
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
929-021
180 ul Nicht autoklavierbar Gefiltert Steril & PCR-fähig
1295.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15130893
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
929-261
235μL Nicht autoklavierbar Ungefiltert Steril
556.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11816922
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
929-262
235μL Autoklavierbar Ungefiltert Zertifizierte Qualität
586.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11869173
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
931-021
20 μl Nicht autoklavierbar Gefiltert Steril & PCR-fähig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13508310
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
931-261
30 μ l Nicht autoklavierbar Ungefiltert Steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11806922
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
931-262
30 μ l Autoklavierbar Ungefiltert Zertifizierte Qualität Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie effizienter mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen. Jede einzelne Spitze durchläuft eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind. Alle sterilen Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril, mit Thermo Scientific™ ART™ -Filtertechnologie und mit geringer Retention
  • Höhere Präzision für anspruchsvollste Assays, die mehrfaches Dispensieren erfordern
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Spezifikation
klar
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Automatisierung
4800 Spitzen
ISO 9001 und ISO 13485
Racks
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen