Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen
GREENER_CHOICE
Steigern Sie die Pipettiereffizienz mit diesen Automationsspitzen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
Marke:  Thermo Scientific™ 931-262
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11806922
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie effizienter mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen. Jede einzelne Spitze durchläuft eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind. Alle sterilen Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril, mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie und mit geringer Retention
  • Höhere Präzision für anspruchsvollste Assays, die mehrfaches Dispensieren erfordern
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 μ l
Unsteril
Autoklavierbar
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Automation
4800 tips
PerkinElmer/Packard
Ungefiltert
klar
ISO 9001 und ISO 13485
Racks
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Packard Liquid Handling System, PerkinElmer, Molecular Devices FLIPR Type A CCS 384-well Head, Molecular Devices FLIPR Type B Liberty 384-well Head
Zertifizierte Qualität
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen > Automation Tips for MDT Dispense Heads; Volume: 30μL; Sterility: non-sterile; Unit Size: Case of 5 x Packs of 10 x Racks of 96 tips (4800 tips in total)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.