Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen
GREENER_CHOICE
Steigern Sie die Pipettiereffizienz mit diesen Automationsspitzen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
Marke:  Thermo Scientific™ 927-261
338.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15202979
  • 556.00 CHF / 4800 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pipettieren Sie effizienter mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen. Jede einzelne Spitze durchläuft eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind. Alle sterilen Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
Eigenschaften:
  • Erhältlich als steril und mit Filter.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50µL
Steril
Nicht autoklavierbar
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Automatisierung
4800 Spitzen
PerkinElmer Nr.
Ungefiltert
klar
ISO 9001 und ISO 13485
Racks
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Packard™ Liquid-Handling-System, PerkinElmer™
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen > Automatisierungsspitzen für MDT Spenderköpfe; Volumen:50 μl; Sterilität:Steril; Packungsgröße:Karton mit 5er-Packungen von je 10 Gestellen mit 96 Spitzen (insgesamt 4.800 Spitzen)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.