Learn More
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Available in either standard or serialized models.
Marke:  Fisherbrand™ 13-650-2D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17871440
  • 98.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Available in either standard or serialized models.
  • Borosilicate glass
  • Volume accuracy marked on each pipet
  • Permanent amber markings
  • Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Bestellinformation
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.01 ml
ASTM E969-95
Borosilikatglas
Bernsteinfarben
Tuf-Temp™ treated
Schwarz
Volumetric Pipet
Ja
A
Ja
8 sec.
0,1 oz.
3 mL
Wiederverwendbar
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets > Type: Standard; Capacity: 3mL