Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsreservoirs
GREENER_CHOICE
Arbeiten Sie einfach und kostengünstig mit Reagenzien in automatisierten Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ 1064-15-8
174.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10416343
  • 262.00 CHF / 20 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Arbeiten Sie einfach und kostengünstig mit Reagenzien in automatisierten Systemen mit den Thermo Scientific™ Reservoirs für die Automatisierung, die durch standardisierte SBS-Abmessungen die Kompatibilität mit Plattenstaplern und Handling-Systemen gewährleisten. Die Reservoirs sind zur einmaligen Verwendung vorgesehen und müssen nicht ausgewaschen werden, sodass mehr Reservoirs pro Durchlauf verwendet werden können. Vertiefungen im Boden des Reservoirs reduzieren Reagenzverlust und ermöglichen ein kontinuierliches Ansaugen.
Eigenschaften:
  • Durch standardisierte Abmessungen der Mikrotiterplatten können die Reservoirs in Handling-Systemen für Platten oder Staplern genutzt werden
  • Dank der hydrophilen Oberfläche verteilt sich die Flüssigkeit gleichmäßig und es werden nur minimale Mengen des Reagenz benötigt, um den Boden zu bedecken
  • Die robuste Polypropylenkonstruktion bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
  • Zur sterilen Verwendung in Einzelverpackungen erhältlich
Abnehmbarer Spritzschutz:
  • Verhindert, dass Reagenzien spritzen, wenn sie auf automatisierten Decks bewegt werden
  • Ermöglicht die schnellere Bewegung von Reservoirs, damit sie auch dichter bis zum Rand mit Reagenz befüllt werden können
  • Kann entnommen werden, um die Kapazität des Reservoirs zu erhöhen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Abnehmbarer Spritzschutz
96
Polypropylen
Behälter
Einzeln verpackt
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automatisierungsreservoirs > Reservoirs für die Automatisierung; Format:96-Kanal; Sterilität:Steril; Verpackung:Einzeln verpackt; Packungsgröße:Karton mit 20 Stück