Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsreservoirs
Arbeiten Sie einfach und kostengünstig mit Reagenzien in automatisierten Systemen.
235.00 CHF - 328.00 CHF
Produktcode | Marke | Kanäle | Sterilität | Beschreibung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanäle | Sterilität | Beschreibung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10416343
![]() |
Thermo Scientific™
1064-15-8 |
96 | Steril | Polypropylen |
249.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10253343
![]() |
Thermo Scientific™
1064-15-6 |
96 | Steril | Deepwell | Polypropylen |
321.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10141443
![]() |
Thermo Scientific™
1064-15-7 |
384 | Steril | Polypropylen |
256.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10795394
![]() |
Thermo Scientific™
1064-05-7 |
384 | Unsteril | Polypropylen |
236.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10131443
![]() |
Thermo Scientific™
1064-05-8 |
96 | Unsteril | Polypropylen |
235.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10101443
![]() |
Thermo Scientific™
1064-05-6 |
96 | Unsteril | Deepwell | Kunststoff |
328.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Arbeiten Sie einfach und kostengünstig mit Reagenzien in automatisierten Systemen mit den Thermo Scientific™ Reservoirs für die Automatisierung, die durch standardisierte SBS-Abmessungen die Kompatibilität mit Plattenstaplern und Handling-Systemen gewährleisten. Die Reservoirs sind zur einmaligen Verwendung vorgesehen und müssen nicht ausgewaschen werden, sodass mehr Reservoirs pro Durchlauf verwendet werden können. Vertiefungen im Boden des Reservoirs reduzieren Reagenzverlust und ermöglichen ein kontinuierliches Ansaugen.
Merkmale:- Durch standardisierte Abmessungen der Mikrotiterplatten können die Reservoirs in Handling-Systemen für Platten oder Staplern genutzt werden.
- Dank der hydrophilen Oberfläche verteilt sich die Flüssigkeit gleichmäßig und es werden nur minimale Mengen des Reagenz benötigt, um den Boden zu bedecken.
- Die robuste Polypropylenkonstruktion bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
- Zur sterilen Verwendung in Einzelverpackungen erhältlich
Abnehmbarer Spritzschutz:
- Verhindert, dass Reagenzien spritzen, wenn Sie auf automatisierten Decks bewegt werden
- Ermöglicht die schnellere Bewegung von Reservoirs, damit sie auch dichter bis zum Rand mit Reagenz befüllt werden können
- Kann entnommen werden, um die Kapazität des Reservoirs zu erhöhen
Spezifikation
Behälter | |
Abnehmbarer Spritzschutz |