Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil
Die Konstruktion aus hochreinem Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke: Axygen™ RES-SW8-HP-SI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durchscheinende Polypropylen-Reservoirs wurden mit einer SBS Standardstellfläche für Kompatibilität mit automatisierten Systemen entwickelt.
Diamantförmige Well-Serie: 96- oder 384-Sammelbecher an der Unterseite helfen, das Totvolumen zu minimieren
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
290 mL | |
Steril | |
25/Karton | |
Einzeln verpackt; 25/Karton | |
Ja |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
1/Packung | |
8 Bodentröge |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil > 290 ml; ja; 8 Kanal-Wannen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur