Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Gewindeadapter aus PFA, Klemmverschraubung
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und halten höheren Drücken stand als Stecknippelanschlüsse.
Marke: Cole-Parmer™ 31320-08
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
- Hervorragende chemische Beständigkeit mit langlebigem PFA
- Erhältlich in Ausführungen mit Außen- und Innengewinde
- Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/8 Zoll NPT(M)-Gewinde | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Klemmverschraubung |
PFA | |
Je 1 x | |
1/8 in. NPT(M) |