Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator Version 3.1 Zyklus-Sequenzierungskit
BigDye™ Terminator v3.1 Zyklus-Sequenzierungskit mit stabiler, hochflexibler Chemie
Marke: Applied Biosystems™ 4337454
Includes: 10 x 20 ml-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v3.1 Fertiges Reaktionsgemisch, 4 Röhrchen M13 (-21) Primer, 4 Röhrchen pGEM Control DNA, 1 x 233 ml-Röhrchen mit 5x Sequenzierungspuffer (kann bei 4 °C gelagert werden)
Beschreibung
- Verbessern Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse für ein breites Spektrum von Sequenzierungsanwendungen.
- Optimiert für lange Leseweiten
- Bessere Farbstoffmobilitätseigenschaften
- Verbesserte Leistung beim Lesen durch GT-reiche Regionen
- Längere und höherwertige Auslesungen mit einheitlichen Spitzenhöhen und optimaler Signal-Balance
- Höhere Produktivität und geringere Kosten
Bestellinformation
Je
Spezifikation
20-µl-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v3.1 Fertiges Reaktionsgemisch, 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, 1 Röhrchen pGEM Control DNA und 1 ml Röhrchen mit 5X Sequenzierungspuffer. Kit bei -15 °C bis -25 °C lagern. Der BigDye™ Sequenzierungspuffer kann bei 4 °C gelagert werden | |
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
BigDye™ Terminator | |
24 Reactions | |
BAC-DNA, Lambda-DNA, genomische DNA (bakteriell), einzelsträngige DNA, Rolling Circle Amplified Products, Fosmide, PCR-Amplikonen (50:50 Heterozygoten), Plasmid-DNA (≤15 Kb), PCR-Amplikonen |
Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate | |
AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), vergleichende Sequenzierung (Germline Mutationen - 50:50), GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), Mixed-Base Erkennung, Long-Read Sequenzierung, Resequenzierung, Denovo-Sequenzierung - hoher Durchsatz (cDNA), GT-reiche oder Sequenzierung schwerer Templaten | |
Sequenzierungspuffer | |
Fluorescent Dye Terminator Sequencing |