Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers made from Heavy-Duty BHD, for sterilization processes
1675.00 CHF - 3415.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar bis 135 °C
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Zellulose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17748427
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MFNWB04
1 bis 1,75 in.
1675.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758427
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MFNWB05
1,75 bis 2,5 in.
1930.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768427
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MFNWB07
2,5 bis 4 in.
2305.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17778427
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MFNWB08
3,5 bis 4,75 in.
2395.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17788427
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MFNWB09
4 bis 5,5 in.
2580.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17798427
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MFNWB12
5,5 bis 8 in.
3415.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17708437
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MFNWB16
8 bis 12 in.
2410.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoclavable BHD Mini-Muffs provide a convenient means to cover flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
  • Closures can be used to prevent dust and other particulate from entering orifices of any size
  • Can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
  • Breathable, while providing an acceptable barrier post sterilization
  • Utilizes a latex-free, rubber elastic closure to create a positive seal around all openings
  • Processed and packaged in ISO 6, and 8 Clean Room Production Areas
  • Autoclavable up to 135°C
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar bis 135 °C
Blau
Zellulose
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
Heißversiegelt, leicht aufzureißender Poly-Beutel