Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers made from Heavy-Duty BHD, for sterilization processes
Marke: Keystone Cleanroom Products MFNWB12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Autoklavierbare BHD Mini-Muffe bieten eine praktische Möglichkeit zum Abdecken von Kolben, Bechern, Behältern, Medienflaschen, Ventilen, Rohre und Schläuche
- Verschlüsse können verwendet werden, um zu verhindern, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen irgendeiner Größe eindringen
- Kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
- Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
- Verwendet einen latexfreien, elastischen Gummiverschluss, um eine positive Versiegelung an allen Öffnungen zu erzeugen
- Verarbeitet und verpackt in ISO 6- und 8 Reinraumproduktionsbereichen
- Autoklavierbar bis 135 °C
Spezifikation
Autoklavierbar bis 135 °C | |
Blau | |
Zellulose | |
1.000/Packung | |
5,5 bis 8 in. |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
Heißversiegelt, leicht aufzureißender Poly-Beutel | |
12 in. |