missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers made from Heavy-Duty BHD, for sterilization processes

Marke:  Keystone Cleanroom Products MFNWB09

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17788427

  • 2580.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Autoklavierbare BHD Mini-Muffe bieten eine praktische Möglichkeit zum Abdecken von Kolben, Bechern, Behältern, Medienflaschen, Ventilen, Rohre und Schläuche
  • Verschlüsse können verwendet werden, um zu verhindern, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen irgendeiner Größe eindringen
  • Kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
  • Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
  • Verwendet einen latexfreien, elastischen Gummiverschluss, um eine positive Versiegelung an allen Öffnungen zu erzeugen
  • Verarbeitet und verpackt in ISO 6- und 8 Reinraumproduktionsbereichen
  • Autoklavierbar bis 135 °C
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar bis 135 °C
Blau
Zellulose
1.000/Packung
4 bis 5,5 in.
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
Heißversiegelt, leicht aufzureißender Poly-Beutel
9 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt